Documentos Principais
SLWSSD106K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 6.0 mm , key
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware SSD106K
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
SSD106K
SciLabware
furo
6.0 mm , key
diâmetro da torneira
14.5 mm
Descrição geral
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)