Documentos Principais
SLW718347
Pyrex® Pestle
rough finish, L 125 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 718347
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
718347
SciLabware
Comprimento
125 mm
Descrição geral
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)