Documentos Principais
SLW4546/45
Pyrex® Spare sealing disc for high temperature screwcaps
natural, GL 45
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 4546/45
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiais
PTFE face
natural
fabricante/nome comercial
4546/45
SciLabware
conector
GL 45
Descrição geral
For use with SLW4526 screwcaps.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)