Documentos Principais
SLW4536/32D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 32 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 4536/32D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
red ETFE
fabricante/nome comercial
4536/32D
SciLabware
conector
thread fits 32 mm
Descrição geral
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures
  • Red coloured ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)