SLW443333
Pyrex® Dropping funnel
graduated, PTFE key, with cone, 50 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 443333
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PTFE key
Junta
joint 19/26
Características
graduated
graduations 1 mL
fabricante/nome comercial
443333
SciLabware
capacidade
50 mL
50 mL
furo da torneira
1.5 mm
Descrição geral
- Complies with ISO 4800, Type 4
- With interchangeable PTFE key for grease free performance
- Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
- Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
- Graduations in white enamel
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)