Documentos Principais
SLW3775/02M
Pyrex® Chromatography column, plain, length 355 mm, stem O.D. 8 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3775/02M
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
fabricante/nome comercial
3775/02M
SciLabware
Comprimento
355 mm , excluding stem
corpo D.E.
14 mm
haste C
45 mm
haste D.E.
8 mm
tamanho de poro
Grade 1 porosity
Descrição geral
  • Simple and economical column - ideal for educational use
  • With chemically resistant glass sintered disc - porosity 1
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)