Documentos Principais
SLW3770/08
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
30 mL, disc diam. 20 mm, pore size grade 4
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3770/08
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
3770/08
SciLabware
Altura
160 mm
corpo D.E.
24 mm
capacidade
30 mL
30 mL
diâmetro do disco
20 mm
tamanho de poro
grade 4
Descrição geral
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)