Documentos Principais
SLW3760/02
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
130 mL, disc diam. 30 mm, pore size grade 1
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3760/02
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
3760/02
SciLabware
Altura
300 mm
corpo D.E.
34 mm
capacidade
130 mL
130 mL
diâmetro do disco
30 mm
diâmetro do filtro
30 mm
tamanho de poro
grade 1
Descrição geral
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)