Documentos Principais
SLW3295/24ASWC
Pyrex® Burettes, class AS works certified with PTFE key
25 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3295/24ASWC
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE key
Características
graduations 0.10 mL
fabricante/nome comercial
3295/24ASWC
SciLabware
Comprimento
620 mm
capacidade
25 mL
Descrição geral
  • Complies with ISO 385 and DIN 12700
  • With automatic zero facility
  • White enamel graduations
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
  • Burettes and accessories should be ordered separately
  • Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Simple operation
  • To fill burette apply a slight positive pressure to lower side-arm
  • To set zero, release pressure to allow excess liquid to siphon back into the bottle
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)