Documentos Principais
SLW3295/14AS
Pyrex® Burettes, class AS with PTFE key
25 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3295/14AS
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE key
Características
graduations 0.10 mL
fabricante/nome comercial
3295/14AS
SciLabware
Comprimento
620 mm
capacidade
25 mL
Descrição geral
  • Complies with ISO 385
  • Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy
  • Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
  • Graduations in white enamel for increased visibility with dark solutions
  • Grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)