Documentos Principais
SLW3285-500
Pyrex® Measuring cylinder, class B, squat form, heavy duty rim, blue graduations
500 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3285-50
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue graduation
borosilicate glass
Características
graduations 10.0 mL
heavy duty rim
squat form
fabricante/nome comercial
3285-500
SciLabware
Altura
255 mm
capacidade
500 mL
Descrição geral
  • Complies with ISO 4788
  • Squat height - more stable
  • Heavy duty construction for increased mechanical strength and longer life:
  • Heavily beaded rim and spout
  • More convenient to use in confined spaces - e.g. fume cupboards
  • Graduations in blue enamel
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)