Documentos Principais
SLW3040/11M
Pyrex® Sintered glass filter disc
nominal diameter 40 mm, porosity grade 1
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3040/11M
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiais
Pyrex membrane
esterilidade
non-sterile
Características
grade 1
fabricante/nome comercial
SciLabware 3040/11M
Diâmetro
40 mm
diâmetro nominal
40 mm
tamanho de poro
grade 1 porosity
Descrição geral
  • Complies with ISO 4793
  • For use by Glassblowers constructing special apparatus
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for resistance to heat and chemical corrosion
  • Close control of pore size
  • Accurate and consistent disc dimensions
  • High mechanical strength to withstand full vacuum
  • Convenient packaging
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)