Documentos Principais
SLW2145/10M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 105 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2145/10M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
descrição
fits filter diam. 150 - 185 mm
Características
long stem
fabricante/nome comercial
2145/10M
SciLabware
diâmetro do filtro
150—185 mm
haste C
150 mm
haste D.E.
8 mm
topo D.E.
105 mm
Descrição geral
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Características e benefícios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
  • Funnel stem length approximately 150mm
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)