Documentos Principais
SLW1628/18M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 25 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1628/18M
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
Junta
joint stopper19/26
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
graduations
Push fit
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1628/18M
D.E. × C
22 mm × 150 mm
capacidade
25 mL
25 mL
diâmetro do tubo
22 mm
Descrição geral
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)