Documentos Principais
SLW1594/04D
Replacement cover for Pyrex® Vacuum desiccator
for 200 mm plate size desiccator, joint: 24/29
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1594/04D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
joint flange24/29
joint: 24/29
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
1594/04D
SciLabware
tamanho do flange
220 mm
Descrição geral
Glass vacuum desiccator - spare/replacement cover
  • Designed for use under vacuum
  • Sturdy construction in borosilicate glass
  • Ground glass flanges
  • Cover has a 24/29 socket to accept desiccator stopcocks
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)