Documentos Principais
SLW1480/06D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 80 mm × 20 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1480/06D
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
lid
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1480/06D
base D.E.
74 mm
diâmetro × A
80 mm × 20 mm
capacidade da placa
~100 mL
topo D.I.
75 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)