Documentos
SLW1450/10D
Pyrex® Evaporating dish
320 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1450/10D
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat base
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1450/10D
Altura
65 mm
Diâmetro
115 mm
diâmetro da placa
115 mm
capacidade
320 mL
Descrição geral
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.