Documentos Principais
SLW1200/16M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1200/16M
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Características
plain neck
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
1200/16M
SciLabware
Altura
350 mm
diâmetro do bulbo
115 mm
capacidade
800 mL
800 mL
gargalo D.I. × D.E.
30 mm × 34 mm
Descrição geral
  • Suitable for the determination of nitrogen etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
Características e benefícios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Used for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)