Documentos Principais
SLW1170/02M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1170/02M
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Pyrex flask
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck24 mm I.D. 
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1170/02M
Altura
105 mm
diâmetro do corpo
64 mm
capacidade
100 mL
gargalo D.I.
24 mm
Descrição geral
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)