SLW1070/40D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
12000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1070/40D
About This Item
Materiais
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Características
narrow neck
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
1070/40D
SciLabware
Altura
465 mm
diâmetro do corpo
300 mm
capacidade
12,000 mL
12000 mL
12000 mL
gargalo D.I.
57 mm
Descrição geral
- Complies with DIN ISO 1773
- Flat base for standing on benches and hotplates etc.
- Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
- Excellent chemical durability for contamination-free performance
- With white enamel marking spot
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)