Documentos Principais
SLW1000/20D
Pyrex® Griffin beakers, low form, with printed trace code
800 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1000/20D
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
white graduation
Características
low form
with printed trace code
fabricante/nome comercial
1000/20D
SciLabware
A × Diâmetro
135 mm × 100 mm
capacidade
800 mL
Descrição geral
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • White graduations and marking spot
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)