Documentos Principais
SIK7507-10
Sigma-Aldrich
11-Methacryloyloxyundecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H29O5P
Número CAS:
Peso molecular:
320.36
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
Aplicação
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)