Documentos Principais
SIK7124-10.4
Sigma-Aldrich
Oleoxein +
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 3.865,00
R$ 3.865,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 3.865,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 3.865,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Aplicação
Water and oil repellent treatment for metals, metal oxides and alloys. Solution for nanocoating used to create omniphobic surfaces in electronic devices for passivation.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)