Documentos Principais
SIK2101-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-2,2′,4,4′,6,6′-hexacarboxylic acid - H6BPHC
≥97%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.751,00
1 G
R$ 4.949,00
R$ 1.751,00
Previsão de entrega em06 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.751,00
1 G
R$ 4.949,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H10O12
Número CAS:
Peso molecular:
418.26
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 1.751,00
Previsão de entrega em06 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97%
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)