Documentos
S997064
2-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-3H-BENZO(4,5)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H12N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
220.295
Número MDL:
Outras notas