Documentos
S992178
3-(3-CHLORO-BUT-2-ENYL)-1-METHYL-6,7-DIHYDRO-1H-THIAZOLO(2,3-F)PURINE-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H13ClN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
312.78
Número MDL:
Outras notas