Key Documents
S902829
4-(3-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)UREIDO)PHENYL N-METHYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H16ClN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
349.777
Número MDL:
Outras notas