Documentos
S84922
ETHYL ({5-[(2-ETHOXY-2-OXOETHYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C10H14N2O4S3
Número CAS:
Peso molecular:
322.426
Número MDL:
Outras notas