Key Documents
S826340
1,2,4,5-HEXATETRAENE-3,4-DIYL-1,6-DIYLIDENEHEXAKIS(TRIMETHYLSILANE)
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H54Si6
Número CAS:
Peso molecular:
511.214
Número MDL:
Outras notas