Documentos
S819468
4-((4-(DIMETHYLAMINO)-2-(TRIPHENYLSTANNYL)PHENYL)IMINOMETHYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C34H30N2O2Sn
Número CAS:
Peso molecular:
617.32
Número MDL:
Outras notas