Documentos
S786454
4'-CHLORO-3-HYDROXY-2'-METHYL-2-NAPHTHALILIDE MONOPHOSPHATE ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H15ClNO5P
Número CAS:
Peso molecular:
391.751
Número MDL:
Outras notas