Documentos
S760307
3-(4-CHLOROPHENYL)-2,3-DIHYDRO-3-HYDROXYTHIAZOLO(3,2-A)BENZIMIDAZOLE HBR
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H12BrClN2OS
Número CAS:
Peso molecular:
383.697
Número MDL:
Outras notas