Documentos
S682799
2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-METHYL-5-OXO-3-PYRROLIDINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H13NO5
Número CAS:
Peso molecular:
263.252
Número MDL:
Outras notas