Documentos
S674982
1-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-(5-METHYL-2-(4-METHYLPHENYLAZO)PHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H21ClN4O
Número CAS:
Peso molecular:
392.892
Número MDL:
Outras notas