Documentos
S66665
5-BUTYRYL-4,4-DIMETHYL-4,5-DIHYDRO-1H-[1,2]DITHIOLO[3,4-C]QUINOLINE-1-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H17NOS3
Número CAS:
Peso molecular:
335.512
Número MDL:
Outras notas