Documentos
S622257
1-HEXADECANESULFONIC ACID (2-CHLORO-ALPHA-MORPHOLINOBENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H46ClN3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
528.203
Número MDL:
Outras notas