Key Documents
S554634
2-HYDROXY-1-PHENYL-3-(TRIPHENYLPHOSPHONIUM)-2-PYRROLIN-5-ONE, INNER SALT
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H22NO2P
Número CAS:
Peso molecular:
435.467
Número MDL:
Outras notas