Documentos
S51676
3-METHYL-1H-PYRROLE-2,4-DICARBOXYLIC ACID 2-BENZYL ESTER 4-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
287.318
Número MDL:
Outras notas