Documentos
S513598
3'-(2-METHYL-5-OXO-1-PHENYL-3-PYRAZOLIN-3-YL)-1-HEXADECANESULFONANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C32H47N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
553.814
Número MDL:
Outras notas