Documentos
S39641
3-OXO-2-((3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-HYDRAZONO)-BUTYRIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H13F3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
302.255
Número MDL:
Outras notas