Documentos
S292109
TRIPHENYL-(2-(N'-(1-PHENYL-ETHYLIDENE)-HYDRAZINO)-PROPENYL)-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C29H28BrN2P
Número CAS:
Peso molecular:
515.438
Número MDL:
Outras notas