Key Documents
S27066
1,1'-(2,5-DIMETHYL-1,4-PHENYLENE)BIS(N,N,N-TRIMETHYLMETHANAMINIUM) CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H30Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
321.337
Número MDL:
Outras notas