Documentos
S251399
2-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(4-FLUORO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H10Cl4FN3OS
Número CAS:
Peso molecular:
393.096
Número MDL:
Outras notas