Key Documents
S24997
5-FORMYL-6-OXO-1-PHENYL-4-(TRIPHENYLPHOSPHONIO)-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINOLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C29H21N2O3P
Número CAS:
Peso molecular:
476.476
Número MDL:
Outras notas