Documentos
S21351
(5-(4-FLUORO-PHENYL)-2-PHENYL-THIAZOL-4-YL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C33H24ClFNO4PS
Número CAS:
Peso molecular:
616.053
Número MDL:
Outras notas