Key Documents
S210439
N-(3-ALLYL-4-OXO-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-5-YLIDENEMETHYL)-N-PHENYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H14N2O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
318.419
Número MDL:
Outras notas