Documentos
S202339
5-(3,4-DIMETHOXY-BENZYLIDENE)-2-THIOXO-DIHYDRO-PYRIMIDINE-4,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H12N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
292.316
Número MDL:
Outras notas