Documentos
S194751
4-CHLORO-N-(4-{4-[(4-CHLOROBENZOYL)AMINO]BENZYL}PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H20Cl2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
475.379
Número MDL:
Outras notas