Documentos
S194328
2,6-BIS-(3-ACETYL-PHENYL)-PYRROLO(3,4-F)ISOINDOLE-1,3,5,7-TETRAONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H16N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
452.427
Número MDL:
Outras notas