Key Documents
S193569
4-[3-(4-AMINO-3-NITROPHENYL)-2-QUINOXALINYL]-2-NITROPHENYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H14N6O4
Número CAS:
Peso molecular:
402.372
Número MDL:
Outras notas